845102
TOYOPEARL GigaCap® S-650S MiniChrom Column
phase sulphonyl, 35 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Synonyme(s) :
MiniChrom
About This Item
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Caractéristiques
counter ion Na+
Analyte(s) spécifique(s)
IgG
Fabricant/nom de marque
Tosoh 45102
Paramètres
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 8 mm
Volume du lit
5 mL
Matrice
polymeric particle platform
Groupe de la matrice active
sulphonyl phase
Taille des particules
35 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH de fonctionnement
3-13
Capacité
156 g/L±20 adsorption capacity (hIgG)
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
- Direct connection to common laboratory LC Systems
- Easy parameter screening and method optimization
- Fast small scale purification
- Reliable and reproducible results
Compatibilité
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)