844465
TOYOPEARL® Hexyl-650C Bulk Media
bottle of 25 mL, phase C6 (hexyl), 100 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® Hexyl-650 HIC Bulk Media
249,00 €
About This Item
249,00 €
Produits recommandés
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 25 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 44465
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
C6 (hexyl) phase
Taille des particules
100 μm
pH de fonctionnement
1-13
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Description générale
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup