843380
TSKgel® IEXPAK PW Bulk Media Sampler
phase various, DEAE-5PW, SP-5PW, SuperQ-5PW, bottle of 3 × 25 mL, 20 μm particle size
About This Item
Gamme de produits
TSKgel®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 3 × 25 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 43380
Paramètres
20 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Taille des particules
20 μm
pH de fonctionnement
2-13
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
103.1 °F
Point d'éclair (°C)
39.5 °C