Principaux documents
843272
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
phase sulfopropyl, bottle of 100 mL, 100 μm particle size, Tosoh 0043272
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Caractéristiques
counter ion Na+
Conditionnement
bottle of 100 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 0043272
Tosoh 43272
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
sulfopropyl phase
Taille des particules
100 μm
pH de fonctionnement
2-13
Capacité
100 g/L±20 adsorption capacity (lysozyme)
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Toyopearl SP-550 resin is a strong cation exchanger useful for purification of molecules such as insulin and proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
Caractéristiques
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forme physique
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup