Principaux documents
843271
TOYOPEARL® QAE-550C Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 100 mL, 100 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® QAE-550C Anion Exchange Media
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
Le produit 843271 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Caractéristiques
counter ion Cl-
Conditionnement
bottle of 100 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 43271
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
ammonium ion, quaternary phase
Taille des particules
100 μm
pH de fonctionnement
2-13
Capacité
70 g/L±10 adsorption capacity (BSA)
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Toyopearl QAE-550 resin is a strong anion exchanger useful for purification of proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
Caractéristiques
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forme physique
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3