Principaux documents
823513
Supelco
TSKgel® FcR-IIIA-NPR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, Glycoprotein phase
1 EA
1 880,00 €
1 880,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 880,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
1 880,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
TSKgel® FcR-IIIA-NPR HPLC Column, PEEK, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
ligand
(modified recombinant FcyRIIIA)
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
TSKgel®
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 4.6 mm
Matrice
polymethacrylate
Groupe de la matrice active
Glycoprotein phase
Taille des particules
5 μm
Plage de pH de fonctionnement
4.0-8.0
Technique de séparation
affinity
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Articles
Fast assessment of antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) and glycoform pattern of a therapeutic antibody rituximab by FcγRIIIa affinity chromatography.