821863
TSKgel® Amide-80 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, carbamoyl phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, 1.5 cm x 3.2 mm ID, 3 μm, 3pk
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, phase carbamoyl, L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 3 μm particle size, pkg of 3 ea
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L68
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 3 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 21863
Paramètres
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1.5 cm × 3.2 mm
Superficie
450 m2/g
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
carbamoyl phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Description générale
Forme physique
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)