821391
ToyoScreen® AF-Heparin HC-650M Process Development Column
phase sulfated glycosaminoglycan, L × I.D. 3 cm × 14.6 mm, 65 μm particle size
About This Item
Matériaux
aluminum seal
polypropylene and polyethylene frit
Fabricant/nom de marque
Tosoh 21391
Paramètres
1-5 mL/min flow rate
20 mL/min max. flow rate
3 bar max. pressure
L × D.I.
3 cm × 14.6 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
sulfated glycosaminoglycan phase
Taille des particules
65 μm
pH de fonctionnement
5-10
Capacité
>5 g/L adsorption capacity (antithrombin III)
Technique de séparation
affinity