Principaux documents
82020-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
Synonyme(s) :
Hamilton PRP-X100 reverse phase column
1 EA
1 030,00 €
1 030,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 030,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
1 030,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Hamilton PRP-X100 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
Matériaux
PEEK column
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
PS-DVB particle platform
polymeric
Groupe de la matrice active
ammonium ion, quaternary phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
1-14
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
The Hamilton PRP-X100, polymeric HPLC columns used for the separation of anions in ion chromatography.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis