820010
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 1 mm, carbamoyl phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Amide-80, 10 cm x 1 mm ID, 5 μm
1 050,00 €
About This Item
1 050,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 10 cm × 1 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L68
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 20010
Paramètres
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
60 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 1 mm
Superficie
450 m2/g
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
carbamoyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Description générale
Forme physique
Informations légales