817502
TSKgel® Octadecyl-2PW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Column
565,00 €
About This Item
565,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
TSKgel® Octadecyl-2PW Guard Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh Octadecyl-2PW, 17502
Ampleur du marquage
1 meq/mL ligand density (estimate)
Paramètres
0-100% organic solvent
4-50 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
125 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Forme physique
Informations légales