817367
TSKgel® GMHHR-H(S) (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonyme(s) :
TSKgel® HHR Column
About This Item
Nom du produit
TSKgel® GMHHR-H(S) Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 13 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L21
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 17367
Paramètres
0.5-1.0 mL/min standard flow rate
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matrice
polystyrene-divinylbenzene
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Taille des particules
13 μm
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Colonne de garde