817352
TSKgel® G1000HHR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonyme(s) :
TSKgel® HHR Column
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® G1000HHR HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L21
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 17352
Paramètres
140 °C temperature
2 mL/min flow rate
50 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
15 Å
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Compatibilité
Forme physique
Informations légales
Colonne analytique
Colonne de garde
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)