816141
TSKgel® GMHXL (9 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonyme(s) :
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
2 510,00 €
About This Item
2 510,00 €
Nom du produit
TSKgel® GMHXL HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L21
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 16141
Paramètres
1.2 mL/min flow rate
15 bar max. pressure
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Taille des particules
9 μm
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Forme physique
Informations légales
Colonne analytique
Colonne de garde