816095
TSKgel® Phenyl-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 10 mm, phenyl phase
Synonyme(s) :
Colonne TSKgel® QC-PAK GFC
1 300,00 €
About This Item
1 300,00 €
Nom du produit
Kit TSKgel® Guardgel Phényle-5PW, phase phenyl, L × I.D. 3.5 cm × 10 mm, 20 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh Phenyl-5PW, 16095
Paramètres
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
10-50 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
3.5 cm × 10 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
phenyl phase
Taille des particules
20 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Description générale
Composants
- Column Holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
- Column, 35mm x 12.75mm OD x 10mm ID, 10μm frit at 20mm depth, 1/16"
- 2 Replacement frits
- Capillary Tubing, 5cm x 1/16" OD x 0.02" ID
- Nuts and Ferrules, 10 - 32 threads for 1/16" tubing, 2 each
- 2 x 5mL guardgel