Principaux documents
807650
TSKgel® CM-SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, carboxymethyl phase
Synonyme(s) :
Kit TSKgel® CM-SW Guardgel
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nom du produit
TSKgel® CM-SW Guardgel Kit, phase carboxymethyl, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 10 μm particle size
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Na+
Fabricant/nom de marque
Tosoh CM-SW, 07650
Paramètres
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
10-45 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2.5 cm × 6 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
carboxymethyl phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
250 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • All hardware is 316 stainless steel
Dimensions for Guardgel kits for 21.5 mm ID columns:
  • Column, 35 mm x 12.75 mm OD x 10 mm ID, 10 μm frit at 20mm depth, 1/16"
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.02" ID
Forme physique
Shipped in methanol.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F
Point d'éclair (°C)
39 °C