Principaux documents
807125
TSKgel® ODS-120T (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonyme(s) :
Colonnes TSKgel® C18
1 EA
772,00 €
772,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
772,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
772,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne HPLC TSKgel® ODS-120T, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh ODS-120T, 07125
Ampleur du marquage
22% Carbon, multilayer, encapped
Paramètres
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
210 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
200 m2/g
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
150 Å pore diameter
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
TSKgel ODS-120T columns use a 150Å pore size silica base support. The silica′s exclusion limit of 10,000 Da makes them a good choice for the reversed phase chromatography of peptides, small proteins, and small molecular weight compounds in organic and environmental samples. The columns are endcapped with trimethyl silane groups to improve the peak shape of negatively charged analytes. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel ODS-120T has 120Å nominal pore size.
Forme physique
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation