Key Documents
80445
Supelco
Kynurenic acid-4a,5,6,7,8,8a-13C6
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-2-quinoline-4a,5,6,7,8,8a-13C6-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6C4H7NO3
Poids moléculaire :
195.12
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable