Principaux documents
80023459
TSKgel® Amide-80 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 3.0 mm, carbamoyl phase
1 EA
1 280,00 €
1 280,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 280,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
1 280,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
TSKgel® Amide 80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 15 cm × 3.0 mm, 2 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L68
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 23459
Paramètres
50 °C max. temp.
800 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 3.0 mm
Superficie
450 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
carbamoyl phase
Taille des particules
2 μm
Plage de pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation