78340
1-Octene
reference material
About This Item
Qualité
reference material
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Pression de vapeur
36 mmHg ( 38 °C)
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
446 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
3.9 %
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.409 (lit.)
Point d'ébullition
122-123 °C (lit.)
Pf
−101 °C (lit.)
Densité
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
Clé InChI
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)