Principaux documents
69705
Supelco
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-propenyl)phenol
analytical standard
Synonyme(s) :
2-(3-Allyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-Allyl-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H15N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
98-101 °C (lit.)
Température de transition
transition temp >270 °C
Solubilité
H2O: insoluble
Densité
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
Cc1cc(CC=C)c(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C16H15N3O/c1-3-6-12-9-11(2)10-15(16(12)20)19-17-13-7-4-5-8-14(13)18-19/h3-5,7-10,20H,1,6H2,2H3
Clé InChI
YKONWVIRECCMQE-UHFFFAOYSA-N
Application
Covalently bondable UV light stabilizer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable