Principaux documents
69334
Supelco
(2,2-Dimethyl-3-methylsulfonyloxypropyl) methanesulfonate
analytical standard
Synonyme(s) :
Neopentyl glycol dimethylsulfate, 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol dimethylsulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H16O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
69-74 °C
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(COS(C)(=O)=O)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H16O6S2/c1-7(2,5-12-14(3,8)9)6-13-15(4,10)11/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
MBBDNGMNEVIICT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable