Principaux documents
67011-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
1 PKG
724,00 €
724,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
724,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
724,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column, 5.0 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
Matériaux
stainless steel hardware (column)
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Description
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped: no
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
peptides
Fabricant/nom de marque
BIOshell
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
4.0% carbon loading
Paramètres
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 3 mm
Superficie
60 m2/g
Couverture de surface
2.2 μmol/m2
Matrice
particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5.0 μm
Dimension de pores
160 Å
Plage de pH de fonctionnement
1-8
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
BIOshell 160Å Peptide C18 columns are specifically engineered to provide efficient separation of peptides as well as small proteins. These columns contain advanced Fused-Core particles with pores strategically sized to 160 Å to enable optimized peptide diffusion. This attribute makes these columns an excellent choice for peptide mapping. Additionally, the sterically-protected C18 ligands provide extra stability allowing the columns to be used at an extended pH range (2-9) and high temperatures (up to 90 °C). This greatly expands the application range for the separation of biomolecules.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis