Principaux documents
65731-U
Supelco
Colonne HPLC Discovery® Zr-Carbon
5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
stainless steel column
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
1% Carbon loading
Paramètres
≤100 °C temp. range (up to 150 °C with special hardware)
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Superficie
30 m2/g
Matrice
zirconia, spherical, porous particle platform
polymeric
Groupe de la matrice active
carbon phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
300 Å
Plage de pH de fonctionnement
1-14
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
La phase Discovery Zr-Carbon est constituée de particules sphériques, poreuses, de zirconium revetu de carbone. Elle est idéale pour les séparations en phase inverse des isomères de position et des diastéréoisomères. Elle complète la sélectivité offerte par les autres phases Discovery à base de zirconium ou de silice, et autorise l′utilisation de la phase mobile sur toute la gamme de pH, de 1 à 14. Elle constitue une excellente alternative quand le C18 ne marche pas.
Caractéristiques et avantages
  • Excellente séparation des isomères géométriques et des diastéréoisomères.
  • Surface très hydrophobe
  • Davantage de rétentions différentes par rapport aux autres phases Discovery Zr pour les composés non-ioniques.
  • Similaire au carbone graphité poreux, mais avec davantage d′interactions d′échange d′ions.
Autres remarques
Evitez les aromatiques à noyaux condensés car ils sont trop retenus par Discovery Zr-Carbon.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable