Principaux documents
64819-U
Supelco
Extracteur
size medium
Synonyme(s) :
EXTRACTEUR SOXHLET MOYEN, UNITE
1 EA
298,00 €
298,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
298,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
eCl@ss :
32060109
Nomenclature NACRES :
NB.21
298,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Taille
medium
Application(s)
food and beverages