Principaux documents
64818
Supelco
Extracteur
size small
Synonyme(s) :
PETIT EXTRACTEUR SOXHLET, UNITE
1 EA
203,00 €
203,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
203,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
eCl@ss :
32060109
203,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Taille
small
Application(s)
food and beverages