Documents
64808
Supelco
Chambre d′extraction
Synonyme(s) :
Chambre d’extraction pour extracteur liquide-liquide démontable
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Conditionnement
pkg of 1
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with Liquid/Liquid Extractor-Concentrator Kit