Principaux documents
64716-U
Supelco
Mini-fiole avec bouchon à vis percé et septum
volume 25 mL, pkg of 12 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115724
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
clear borosilicate glass flask
Conditionnement
pkg of 12 ea
Volume
25 mL
Caractéristiques et avantages
Flacons en verre borosilicaté résistant à la chaleur livré avec un joint inerte et un bouchon percé et un septum silicone/téflon (inclus) ou une vanne Mininert. Excellent pour l′extraction liquide-liquide des trihalométhane des eaux potables. Egalement utilisé pour le recueil des échantillons, la préparation des solutions, les réactions de dérivation, les extractions et de nombreuses autres applications.
Autres remarques
Flacons en verre borosilicaté résistant à la chaleur livré avec un joint inerte et un bouchon percé et un septum silicone/téflon (inclus) ou une vanne Mininert. Excellent pour l′extraction liquide-liquide des trihalométhane des eaux potables. Egalement utilisé pour le recueil des échantillons, la préparation des solutions, les réactions de dérivation, les extractions et de nombreuses autres applications.