63468
Plaques CCM aluminium: Silica sans fluorescence
silica gel 60 matrix, L × W 10 cm × 20 cm
About This Item
Matériaux
aluminum support
silica gel 60 matrix
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
10 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
0.20 mm
Superficie
~500 m2/g
Taille des particules
5-17 μm
Dimension de pores
0.75 mL/g pore volume
60 Å mean pore size
Description générale
- Outstanding wettability (even for 100% aqueous visualisation reagents)
- Easy and precise cutting (no flaking of silica)
- Excellent separation efficiency and reproducibility from batch to batch
Autres remarques
105553
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable