Principaux documents
59999-U
Supelco
Supel Carbon LC (2.7 µm) HPLC Columns
Stand-alone, for use with Supel Carbon LC guard cartridges
Synonyme(s) :
Supel Carbon LC, Guard Cartridge Holder
1 EA
97,40 €
97,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
97,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115730
Nomenclature NACRES :
SB.52
97,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Supel Carbon LC Guard Cartridge Holder, Stand-alone, for use with Supel Carbon LC guard cartridges
Matériaux
stainless steel column
Gamme de produits
Supel
Conditionnement
pkg of 1 ea fittings included
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Compatibilité
for use with Supel Carbon LC guard cartridges
Note de bas de page
To be used in line with 2.1, 3.0, and 4.6 mm I.D. Supel Carbon LC, 2.7 mm HPLC Columns.
Includes one holder, two ferrules, two nuts, and one piece of tubing to connect guard to column.
Produits recommandés
Supel Carbon LC Guard Cartridges, Cat. No. 59995-U, 59988-U, or 59981-U
Informations légales
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Contenu apparenté
Supel Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.