Principaux documents
59482
Piston en saphir
for use with 2010, Varian 00-997-261-08
Synonyme(s) :
Pièces détachées Optimize HPLC pour pompe Varian®
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Varian 00-997-261-08
Compatibilité
for use with 2010
Informations légales
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.