Principaux documents
59126
Repl. Filter Discs 3.0mm 5/pk
5 EA
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
158,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 5
Fabricant/nom de marque
7335-010
Rheodyne
Diamètre
3.0 mm
Dimension de pores
0.5 μm
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis