584624-U
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 5.0 μm HPLC Column
989,00 €
About This Item
989,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 5.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L11
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
5.5% Carbon loading
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Colonne, L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
90 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
Biphenyl (dimethylbiphenyl) bonding phase
Taille des particules
5.0 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-9
Technique de séparation
reversed phase