Documents
58295C40
Supelco
SUPELCOSIL LC-Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Colonne HPLC SUPELCOSIL LC-Si, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L3
Gamme de produits
SUPELCOSIL
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4 mm
Superficie
170 m2/g
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
silica phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
Plage de pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Description générale
Les phases mobiles typiquement utilisées avec les colonnes de silice pour phase normale sont composées du mélange d′un solvant hydrocarboné comme l′hexane ou l′heptane avec un pourcentage relativement faible d′un solvant plus polaire. Les composés non polaires sont élués de la colonne en premier, tandis que les analytes polaires sont soumis à des interactions plus fortes avec les groupes silanols à la surface de la silice. La sélectivité polaire de la silice est très utile pour séparer les mycotoxines. La silice est fréquemment utilisée en chromatographie préparative à cause de son faible coût et de la faible perte de charge, comparativement aux colonnes de phase inverse. La silice est particulièrement appréciée des chimistes organiciens comme outil de remplissage basse pression en préparative. La silice non modifiée des colonnes SUPELCOSIL LC-Si sépare également les isomères de position.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Colonne de garde
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
R Lovlin et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 679(1-2), 196-198 (1996-04-26)
The stereospecific HPLC assays reported for ketoprofen (KT) mainly utilize indirect approaches. These assays involve the formation of amide diastereomeric derivatives, which are then separated by chromatography. The advantages of indirect methods include versatility, good sensitivity and cost effectiveness; however
Mohammed Shahid Ali et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(1), 158-167 (2006-08-05)
A new HILIC method has been developed for the simultaneous determination of pseudoephedrine hydrochloride (PSH), diphenhydramine hydrochloride (DPH) and dextromethorphan hydrobromide (DXH) in cough-cold syrup. Mobile phase consists of methanol:water (containing 6.0 g of ammonium acetate and 10 mL of
J J Agren et al.
Lipids, 37(6), 613-619 (2002-07-18)
Normal-phase HPLC resolution of sn-1,2(2,3)- and x-1,3-DAG generated by partial Grignard degradation from natural TAG was carried out with both (R)-(-) and (S)-(+)-1-(1-naphthyl)ethylurethane derivatives. The diastereomeric sn-1,2- and sn-2,3-DAG derivatives were resolved using two Supelcosil LC-Si (5 microm, 25 cm