577141-U
Ascentis® Express 160 Å C30 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 1.0 mm HPLC Capillary Column
Synonyme(s) :
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Nom du produit
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 1.0 mm
Agence
suitable for USP L62
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped
Ampleur du marquage
4.5% Carbon loading
Colonne, L × D.I.
15 cm × 1.0 mm
Matrice
Fused-Core® particle platform
Groupe de la matrice active
C30 (triacontyldimethyl) bonding phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
160 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-9
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse