Principaux documents
575625-U
Supelco
Plaque SPE 96-puits Discovery® DSC-CN
bed wt. 50 mg/well, pk of 1
About This Item
Code UNSPSC :
41104018
Composition
bed wt., 50 mg/well
Conditionnement
pk of 1
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Groupe de la matrice active
cyano bonding
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
reversed phase
Description générale
Mécanisme de rétention: phase inverse ou phase normale
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (fluides biologiques, eau) si utilisés en mode inverse, ou solvants organiques, huiles, et lipides lors d′une utilisation en phase normale
  • Greffage monomérique, cyanopropyl (7 %C), end-cappé
  • Peut être utilisés en mode normal ou en phase inverse
  • Idéal pour les analytes très hydrophobes qui pourraient être retenus de façon irréversible sur des supports plus hydrophobes tels que les DSC-18
  • Moins rétentif que le DSC-Si ou DSC-Diol lors d′utilisation en mode normal (matrices organiques telles que l′hexane ou les huiles)
  • Permet la récupération rapide de molécules très polaires retenues de façon irréversible sur des supports très polaires
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany