57493-U
Supel™ Swift HLB SPE Tubes
weight 30 mg (bed), volume 1 mL, pk of 108 ea
Synonyme(s) :
polymeric general SPE cartidge tube
142,00 €
About This Item
142,00 €
Produits recommandés
Description
detection: MS friendly
Niveau de qualité
Gamme de produits
Supel™
Conditionnement
pk of 108 ea
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
425-500 m2/g
Volume
1 mL
Poids
30 mg (bed)
Taille des particules
40-75 μm (>90%)
Dimension de pores
80-210 Å pore size
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.
Contenu apparenté
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
L'extraction en phase solide permet de purifier les échantillons en vue d'une analyse chromatographique, ce qui améliore la qualité des données et protège les colonnes analytiques.