Principaux documents
57407
Plaque support réfléchissante
volume 3.0 mL, L × I.D. 15 m × 0.5 mm
Synonyme(s) :
Bobine de tube pour réacteur
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
L × D.I.
15 m × 0.5 mm
Volume
3.0 mL
Compatibilité
for use with PHRED Reactor
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis