Principaux documents
57403
Bobine de réacteur en maille
L × I.D. 10 m × 0.25 mm, volume 0.5 mL
1 EA
400,00 €
400,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
400,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
400,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
L × D.I.
10 m × 0.25 mm
Volume
0.5 mL
Compatibilité
for use with PHRED Reactor
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis