Principaux documents
57266
Supelco
Couvercle pour collecteur Visiprep (vannes de contrôle du débit et joint inclus)
for use with DL (Disposable Liner), 24-port model
Synonyme(s) :
PLATEAU SUPERIEUR AVEC VANNES DE CONTROLE, VISIPREP-DL 24 POSITIONS
1 EA
1 180,00 €
1 180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 EA
1 180,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
1 180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with DL (Disposable Liner), 24-port model
Note de bas de page
Livré avec l′extracteur sous vide Visiprep-DL à 24 positions (57265)
Informations légales
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC