Principaux documents
57257
Supelco
Plaque pour collecteur Visiprep (incluse avec les modèles standards et DL, sauf indication contraire)
for use with 24-port model, 16 mm test tubes
Synonyme(s) :
PLAQUE POUR TUBES A ESSAI DE 16ML POUR EXTRACTEUR SOUS VIDE 24 POSITIONS
1 EA
152,00 €
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 EA
152,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 24-port model, 16 mm test tubes
Informations légales
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Michael S Gardner et al.
Analytical chemistry, 81(2), 557-566 (2008-12-17)
Defensins are highly basic cationic peptides that are important components of the innate and adaptive immune response pathways. In addition, these peptides are involved in CD8+ T cell response to HIV-1, increased pulmonary infection risk among cystic fibrosis patients, upregulated