Principaux documents
57217
Supelco
Phase en vrac pour SPE Supelclean ENVI-Chrom P
pkg of 50 g
50 G
549,00 €
549,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
50 G
549,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
549,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Conditionnement
pkg of 50 g
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
900 m2/g
Matrice
styrene/divinylbenzene
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Diamètre
80-160 μm
Dimension de pores
20-300 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Copolymère de Styrène / divinyl benzène
Mécanisme de rétention:phase inverse ou adsorption
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses
  • Taille des particules : 80-160 μm, sphériques, taille des pores: 100-175Å; surface spécifique : 900m2/g
  • Forte réticulation, résine neutre, nettoyée, utilisée pour retenir des composés hydrophobes avec quelques fonctionnalités hydrophiles sous des conditions de phase inverse
  • Très résistante à des conditions de pH extrêmes
  • Parmi les applications les plus courantes : les composés phénoliques et aromatiques dans les matrices aqueuses
  • Utilisée pour l′extraction des principaux polluants phénoliques des matrices aqueuses
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.