Principaux documents
57200
Supelco
Phase en vrac Supelclean LC-Si
pkg of 100 g
Synonyme(s) :
Supelclean LC-Si
100 G
167,00 €
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
100 G
167,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Conditionnement
pkg of 100 g
Niveau de qualité
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
475 m2/g
Matrice
Silica Gel (irregularly shaped)
Groupe de la matrice active
silica phase
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Description générale
LC-Si adsorption SPE tubes may be used to extract polar analytes from nonpolar samples.
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable