Documents
57159-U
Supelco
Portoir de collecte pour extracteur sous vide Preppy
for use with 2 mL (12 mm OD x 32 mm H) or 4 mL (15 mm OD x 45 mm H) vials
Synonyme(s) :
PORTOIR FLACONS 1 & 4ML POUR Preppy12 POSITIONS
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.21
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 2 mL (12 mm OD x 32 mm H) or 4 mL (15 mm OD x 45 mm H) vials
Application
Flacons de 2mL compatibles avec ce produit : Réf. 27487-U, 27490-U, or 27493. Flacons de 4mL compatibles avec ce produit : Réf. 27136, 27006, 27012.
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)