Principaux documents
57115
Supelco
Tube SPE Supelclean LC-Florisil®
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
20 EA
175,00 €
175,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
20 EA
175,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
175,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
PE frit
polypropylene hardware
Gamme de produits
Supelclean
Composition
bed wt., 2 g
Conditionnement
pk of 20
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
12 mL
Matrice
magnesium silicate base material
Groupe de la matrice active
Florisil phase
Taille des particules
100-200 mesh
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Description générale
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Informations légales
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable