Principaux documents
57076-U
Supelco
Tube de SPE Supelclean Hisep
bed wt. 500 mg, volume 3 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
polypropylene tube
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 54
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Groupe de la matrice active
Hisep phase
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Sites hydrophobes recouverts par une surface hydrophile; pour l′exclusion des protéines
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.