569331-U
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4 mm, HPLC Column
658,00 €
About This Item
658,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC Discovery® RP-AmideC16, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L60
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
11% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
12.5 cm × 4 mm
Superficie
200 m2/g
Couverture de surface
2.6 μmol/m2
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Groupe de la matrice active
amide, alkyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
180 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Excellentes rétention et résolution des composés polaires
- Sélectivité unique comparée aux C18
- Efficacité et forme des pics excellentes
- Moins hydrophobe que les colonnes C18
- Compatible avec des phases mobiles 100% aqueuses
Informations légales
Colonne de garde