Principaux documents
56626-U
Supelco
LC-MS Post Column Flow Splitters
Fixed, Split Ratio = 5:1
Synonyme(s) :
LC-MS Flow Divider
1 EA
2 030,00 €
2 030,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 030,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
SB.52
2 030,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Application
  • Microfluidic ion stripper for removal of trifluoroacetic acid from mobile phases used in HILIC-MS of intact proteins.: This study presents a microfluidic ion stripper designed to efficiently remove trifluoroacetic acid (TFA) from mobile phases used in hydrophilic interaction liquid chromatography-mass spectrometry (HILIC-MS) of intact proteins, significantly improving the analysis quality (Wouters et al., 2021).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis