Documents
54955-U
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Colonne HPLC LiChrosorb®, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
LiChrosorb®
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
LiChrosorb®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
9.5% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
300 m2/g
Matrice
octyl
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
LiChrosorb® RP-8 HPLC column is used for reversed-phase HPLC of neutral, acidic and weakly basic compounds.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable