54919
Colonne HPLC Nucleosil® C18
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.2 mm
About This Item
Produits recommandés
Agence
suitable for USP L1
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Nucleosil®
Ampleur du marquage
15% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 3.2 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
octadecyl
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Informations légales
Colonne de garde